Merck
P1958
Sigma-Aldrich
Paclitaxel-[2-benzoyl ring-UL-14C]
≥95% (HPLC), ethyl acetate solution
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C47H51NO14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
853.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95% (HPLC)
Form
ethyl acetate solution
Kennzeichnungsgrad
40-60 mCi per mmol
Massenverschiebung
M+12
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)[14c]5[14cH][14cH][14cH][14cH][14cH]5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
Verpackung
sealed ampule