Merck
P1507
Supelco
5β-Pregnan-20α-ol-3-one
≥98%
Synonym(e):
20α-Hydroxy-5β-pregnan-3-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.49
UNSPSC-Code:
41116107
Assay
≥98%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)