Merck
P1131
Supelco
Citronensäure Sesquipiperazinsalz Hydrat
Synonym(e):
tri-Piperazin-dicitrat
About This Item
Lineare Formel:
(C4H10N2)3 · (C6H8O7)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.33 (anhydrous basis)
Beilstein:
3777748
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
SMILES String
OC(C(CC(O)=O)(CC(O)=O)O)=O.OC(C(CC(O)=O)(O)CC(O)=O)=O.O.N1CCNCC1.N2CCNCC2.N3CCNCC3
InChI
1S/2C6H8O7.3C4H10N2.H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;3*1-2-6-4-3-5-1;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*5-6H,1-4H2;1H2
InChIKey
LWMBPKJYEQGDLN-UHFFFAOYSA-N
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)