Wichtige Dokumente
P0713
Anti-Protein Kinase Cζ antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonym(e):
Anti-PKC ζ
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Mol-Gew.
antigen 78 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
rat, mouse
Methode(n)
microarray: suitable
western blot: suitable using rat brain extract and mouse NIH3T3 fibroblast cell lysate
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Prkcz(18762)
rat ... Prkcz(25522)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable