Wichtige Dokumente
P0607
Anti-Presenilin-2, N-terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-AD3L, Anti-AD4, Anti-PS2, Anti-PSEN2, Anti-Presenilin 2 (Alzheimer 4), Anti-STM2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 28 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry (frozen sections): 2 μg/mL using 4% paraformaldehyde-fixed mouse brain tissue
western blot: 1-2 μg/mL using mouse or rat brain extracts
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PSEN2(5664)
mouse ... Psen2(19165)
rat ... Psen2(81751)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable