Merck
P0426
Sigma-Aldrich
Hexaethylenglycolmonohexadecylether
Synonym(e):
C16E6, Hexadecylhexaglykol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)15(OCH2CH2)6OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.76
Beilstein:
1806735
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
Beschreibung
non-ionic
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-30-19-21-32-23-25-34-27-28-35-26-24-33-22-20-31-18-16-29/h29H,2-28H2,1H3
InChIKey
UOFCAQWHTQFNHS-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable