Merck
P0203
Sigma-Aldrich
Palmitelaidinsäuremethylester
≥99.0% (GC), liquid
Synonym(e):
trans-9-Hexadecensäuremethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H32O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.43
Beilstein:
2048137
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
13111000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
Verpackung
Verschweisste Ampulle
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)