P0083
PRMT1 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonym(e):
HMT1-like 2, HRMT1L2, Heterogenious nuclear ribonucleoprotein methyltransferase 1-like 2, IR1B4, Interferon receptor 1-bound protein 4, Protein arginine N-methyl transferase 1
About This Item
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous solution
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... Prmt1(60421)
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable