OH83021361GB
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX6201, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 220/240 V, UK plug
Synonym(e):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 83021361GB
Messbereich Wiegekapazität
6200 g, resolution: 0.1 g
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)