Merck
OH30241169
Ohaus® MB120 Mositure Analyzer
Model MB120, weighing capacity 120 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, Schuko plug
Synonym(e):
Ohaus® Moisture Analyzer
Größe auswählen
1 EACH
CHF 5’540.00
CHF 5’540.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
CHF 5’540.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41111500
NACRES:
NB.13
CHF 5’540.00
Check Cart for Availability
Materialien
metal weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30241169
Messbereich Wiegekapazität
120 g, resolution: 0.001 g
Waagschalendurchm.
Allgemeine Beschreibung
Combining Speed and Precision in One Moisture Analyzer
Anwendung
Percent Moisture Determination, Percent Solid Determination, Weighing
Leistungsmerkmale und Vorteile
Colour touchscreen display with intuitive icon-based navigation Fast halogen heating technology provides uniform drying for precise and repeatable results Analysis made simple: tare, add your sample, press start and see your results Robust hou
Rechtliche Hinweise
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)