Merck
OH30219114
Ohaus® pH Meter
Model ST300-G
About This Item
UNSPSC-Code:
41115603
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
epoxy shaft
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30219114
ORP measuring range
-1999-+1999 mV
pH-Messbereich
0.00-14.00 pH unit
Temperaturmessbereich
0-100 °C
Akkuleistung
4 AAA, 250 hr life
Allgemeine Beschreibung
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results. Ideal for secure field use with a meter stand, wrist strap and durable IP54 housing.
Anwendung
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
Leistungsmerkmale und Vorteile
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
Rechtliche Hinweise
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)