Merck
OH30129895
Ohaus® pH Meter
Model ST5000-B, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
About This Item
UNSPSC-Code:
41115603
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
epoxy shaft
Leistungsmerkmale
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30129895
ORP measuring range
-2000.00-+2000.00 mV
pH-Messbereich
-2-20 pH unit
Temperaturmessbereich
-30-130 °C
Allgemeine Beschreibung
The color touchscreen operates similar to smartphones and tablet computers and provides simple operation of the advanced features, such as one-touch toggling of measurement modes.
Anwendung
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
Leistungsmerkmale und Vorteile
3 endpoint modes, continuous measurement mode, up to 9 point calibration, 1,000 measurement memory
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
Rechtliche Hinweise
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)