Merck
OH30058730
Ohaus® Conductivity Meter
Model ST3100C-B, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
About This Item
UNSPSC-Code:
41115609
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
110/120 V, US/Japan plug
Materialien
epoxy shaft
Leistungsmerkmale
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30058730
Messbereich Leitfähigkeit
0.00-199.9 mS/cm
Temperaturmessbereich
0-100 °C
Allgemeine Beschreibung
Among Starter 3100C′s user-friendly features that support ease-of-use are an adjustable standalone electrode holder and large backlit LCD display.
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results.
Anwendung
Conductivity, total dissolved solids (TDS) measurement
Conductivity, total dissolved solids (TDS), salinity measurement
Leistungsmerkmale und Vorteile
99 measurement memory, automatic and manual endpoint functions, automatic and manual temperature compensation
Automatic temperature compensation, adjustable temperature coefficient
Rechtliche Hinweise
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)