Wichtige Dokumente
O6501
Arachidyl oleate
~99%, liquid
Synonym(e):
Oleic acid arachidyl ester
About This Item
Assay
~99%
Form
liquid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)