Merck
N8755
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl β-D-galact­uronide
Synonym(e):
p-Nitrophenyl β-D-galacto­pyran­osid­uronic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NO9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1C(O)C(OC(C1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)
InChIKey
QSUILVWOWLUOEU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)