Wichtige Dokumente
N8287
NSC 625987
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
1,4-Dimethoxy-9-thio(10H)-acridone
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
Löslichkeit
DMSO: 14 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(OC)c2C(=S)c3ccccc3Nc12
InChI
1S/C15H13NO2S/c1-17-11-7-8-12(18-2)14-13(11)15(19)9-5-3-4-6-10(9)16-14/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)
InChIKey
KFAKESMKRPNZTM-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)