N7162
Anti-Neuroglobin
~1.2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Ngb
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
~1.2 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5-5.0 μg/mL using biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved rat brain sections
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5.0-10.0 μg/mL using biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved human and mouse brain sections
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NGB(58157)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunofluorescence double staining
- immunostaining
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?