N5264
Monoclonal Anti-Neurofilament 160 antibody produced in mouse
clone NN18, ascites fluid
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Neurofilament medium chain
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NN18, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 160 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
human, pig
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using human tissue sections
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
chicken ... NEFM(396206)
human ... NEFM(4741)
mouse ... Nefm(18040)
rat ... Nefm(24588)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- Immunoblotting.
- Immunohistochemistry
- Immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable