Merck
N4757
Sigma-Aldrich
2-Nitro-p-phenylenediamine
~95%
Synonym(e):
1,4-Diamino-2-nitro-benzol
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Assay
~95%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)