N4411
NU6027
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Cyclohexylmethoxy-2,6-diamino-5-nitrosopyrimidine
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
lavender
mp (Schmelzpunkt)
252.5-253.7 °C (lit.)
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=NC1=C(N)N=C(N)N=C1OCC2CCCCC2
InChI
1S/C11H17N5O2/c12-9-8(16-17)10(15-11(13)14-9)18-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2,(H4,12,13,14,15)
InChIKey
DGWXOLHKVGDQLN-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CDK2(1017) , MGMT(4255)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable