Wichtige Dokumente
N3637
Nle-Arg-Phe amide
≥95% (HPLC)
About This Item
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C21H35N7O3/c1-2-3-10-15(22)19(30)27-16(11-7-12-26-21(24)25)20(31)28-17(18(23)29)13-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9,15-17H,2-3,7,10-13,22H2,1H3,(H2,23,29)(H,27,30)(H,28,31)(H4,24,25,26)/t15-,16-,17-/m0/s1
InChIKey
XPMYDYSYRCLZEG-ULQDDVLXSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Verlinkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)