Merck
N3535
Sigma-Aldrich
(S)-Nafadotrid -tartrat
>98% (HPLC), solid
Synonym(e):
(−)-N-[n-butyl-2-pyrrolidinyl)-methyl]-1-methoxy-4-cyannaphthalin-2-carboxamid -tartrat, 2-Naphthalincarboxamid -tartrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H33O8N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
515.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
>98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: soluble ~9 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.[H][C@]1(CCCN1CCCC)CNC(=O)c2cc(C#N)c3ccccc3c2OC
InChI
1S/C22H27N3O2.C4H6O6/c1-3-4-11-25-12-7-8-17(25)15-24-22(26)20-13-16(14-23)18-9-5-6-10-19(18)21(20)27-2;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,9-10,13,17H,3-4,7-8,11-12,15H2,1-2H3,(H,24,26);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t17-;1-,2-/m00/s1
InChIKey
WOPHJTZRFZTRKU-FJMPKIMZSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
D3 Dopamin-Rezeptor-Antagonist
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)