Wichtige Dokumente
N2520
Naphthol AS-MX butyrate
~98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H23NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
~98%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCC(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccc(C)cc3C
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)