Merck
N2259
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl-β-D-galactopyranosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.31
Beilstein:
89061
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
196-198 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3ccccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable