Wichtige Dokumente
N1751
Neodym(III)-oxid
≥99.9% rare earth content, expressed as Nd2O3 basis
Synonym(e):
Neodymium sesquioxide, Neodymium trioxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.9% rare earth content, expressed as Nd2O3 basis
Dichte
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
InChIKey
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
Qualität
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)