Merck
N0501
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl propionate
Synonym(e):
Propionic acid 2-naphthyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h3-9H,2H2,1H3
InChIKey
KVMXEPJRCAPKJL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)