MTCP9602S
MTC™ Bio PCR Plates
size 96 well, low profile/Fast, semi-skirted
Synonym(e):
multiwell plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
lid: no
skirt
low profile/Fast, semi-skirted
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio P9602-S
Größe
96 well
Well-Volumen
0.2 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
- Compatible with standard equipmen
- tUltra-thin walled tube wells
- Alpha-numeric reference grids
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)