MTCB1204
MTC™ Bio MultiBox™ for Western Blotting
4 compartments, L × W × D 38 mm (1 1/2 in.) × 71 mm (2 13/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.), for various gels including half-mini protein gels
Synonym(e):
gel processing box, multi gel processing box
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio B1204
L × B × T
38 mm (1 1/2 in.) × 71 mm (2 13/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)