Merck
MSQC4
Sigma-Aldrich
SILuLite SigmaMAb universeller Antikörperstandard human
Synonym(e):
IgG1-Leichtkette, SILuLite SigmaMAb universeller Antikörperstandard, human, SigmaMAb
About This Item
UNSPSC-Code:
23201100
NACRES:
NA.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Rekombinant
expressed in CHO cells
Qualitätsniveau
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
SILu Lite SigmaMAb ist ein rekombinanter humaner monoklonaler IgG1-Lambda Leichtketten-Antikörper mit einer Molekülmasse von ∼150 kDa, die in CHO-Zellen exprimiert wurden. Er ist für die Optimierung einer akkuraten Analyse der intakten Masse monoklonaler Antikörper, Biosimilars und pharmazeutischer Produkte konzipiert. Eine akkurate Analyse der intakten Masse solcher großen Biomoleküle kann umfassende Informationen über strukturelle und posttranslationale Modifikationen wie die Glycosylierung vermitteln. Andere Informationen, wie Heterogenität, Variation zwischen Chargen, Aminosäurenkürzung und die Verarbeitung, Aggregation sowie der Abbau von N-terminalem Lysin kann bestimmt werden. Die Analyse der intakten Masse mithilfe der Massenspektrometrie ist auch sehr wichtig für Formulierung und Lagerung in der Entwicklung von Arzneistoffen aus therapeutischen monoklonalen Antikörpern.
Es besteht aus zwei identischen schweren Ketten und zwei identischen leichten Ketten. Die schweren Ketten und die leichten Ketten sind durch eine Disulfidbrücke verbunden. Die schweren Ketten sind durch zwei Disulfidbrücke in einer Gelenkdomäne verbunden. Die anderen 12 Cysteinbindungen sind intramolekular auf sechs verschiedene globuläre Domänen beschränkt. Die Antikörpersequenz wurde durch Analyse der intakten Masse und Peptid-Mfapping unter Verwendung vier verschiedener Enzyme bewertet: Chymotrypsin, Endoproteinasen Asp-N und Glu-C sowie Trypsin. Eine Sequenzabdeckung von 100 % wurde erreicht.
Anwendung
SILu Lite SigmaMAb universeller menschlicher Antikörperstandard wurde als Modellsystem verwendet, um die quantitative Beziehung zwischen der Entfaltung monoklonaler Antikörper (Monoclonal Antibody, mAb) in der Gasphase und den einzelnen Stufen der mAb-Glycosylierung zu untersuchen.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die berechneten Molekülmassen der SigmaMAb-Leichtketten und -Schwerketten sowie intakten Proteine mit den am reichlichsten vorhandenen Glycoformen lauten wie folgt:
Beschreibung / Zusammensetzung / Modifikation / Durchschnittliche Masse (Da)
Leichtkette, reduziert / C1006H1555N267O333S7 / Pyroglutaminsäure (Q) / 22942,2
Schwerkette, reduziert / C2181H3393N587O663S16 / (keine Modifikation) / 48957,8
C2237H3485N591O702S16 / G0F / 50403,2
C2243H3495N591O707S16 / G1F / 50565,3
C2249H3505N591O712S16 / G2F / 50727,5
Native intakte Masse, nicht reduziert / C6374H9864N1708O1992S46 / 2 x Pyroglutaminsäure (Q) / 143767,7
C6486H10048N1716O2070S46 / G0F+G0F / 146658,4
C6492H10058N1716O2075S46 / G0F+G1F / 146820,6
C6498H10068N1716O2080S46 / G1F+G1F / 146982,7
C6504H10078N1716O2085S46 / G1F+G2F / 147144,8
C6510H10088N1716O2090S46 / G2F+G2F / 147307,0
Physikalische Form
Erhältlich als lyophilisiertes Pulver mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung.
Angaben zur Herstellung
Die SigmaMAb-Rückgewinnung wird maximiert, wenn Phosphatpuffer mit pH 6–7 zur Rekonstitution des lyophilisierten Produkts verwendet wird.
Hinweis zur Analyse
SigmaMAb-Schwerkette
EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCVASGFTLNNYDMHWVRQGIGKGLEWVSKI
GTAGDRYYAGSVKGRFTISRENAKDSLYLQMNSLRVGDAAVYYCARGAGRW
APLGAFDIWGQGTMVTVSS|ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYF
PEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVN
HKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISR
TPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRV
VSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPS
RDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFL
YSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SigmaMAb-Leichtkette
QSALTQPRSVSGSPGQSVTISCTGTSSDIGGYNFVSWYQQHPGKAPKLMIY
DATKRPSGVPDRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYCCSYAGDYTPGV
VFGGGTKLTVL|GQPKAAPSVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDFYPGAVTV
AWKADSSPVKAGVETTTPSKQSNNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSYSCQ
VTHEGSTVEKTVAPTECS
Auch erhältlich als stabiles isotopmarkiertes Produkt SILuMAb (Produktnummer MSQC3)
Packungsgröße basiert auf dem mittels A280 bestimmten Proteingehalt.
Sonstige Hinweise
PBS ist für die Rekonstitution zu vermeiden.
Röhrcheninhalte durch Hinzufügen von 500 μL Reinstwasser oder Phosphatpuffer und anschließendes energisches Mischen rekonstituieren. Das aufgelöste Produkt kann nach Bedarf weiter verdünnt werden:
Rechtliche Hinweise
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
"Collision Induced Unfolding Detects Subtle Differences in Intact Antibody Glycoforms and Associated Fragments.
Tian Y and Brandon T R
International Journal of Mass Spectrometry (2017)
Yutong Jin et al.
mAbs, 11(1), 106-115 (2018-09-20)
The pharmaceutical industry's interest in monoclonal antibodies (mAbs) and their derivatives has spurred rapid growth in the commercial and clinical pipeline of these effective therapeutics. The complex micro-heterogeneity of mAbs requires in-depth structural characterization for critical quality attribute assessment and
Daniel A Polasky et al.
Analytical chemistry, 91(4), 3147-3155 (2019-01-23)
Ion mobility-mass spectrometry (IM-MS) has become an important addition to the structural biology toolbox, but separating closely related protein conformations remain challenging. Collision-induced unfolding (CIU) has emerged as a valuable technique for distinguishing iso-cross-sectional protein and protein complex ions through
Jared B Shaw et al.
Analytical chemistry, 90(18), 10819-10827 (2018-08-18)
Compared to traditional collision induced dissociation methods, electron capture dissociation (ECD) provides more comprehensive characterization of large peptides and proteins as well as preserves labile post-translational modifications. However, ECD experiments are generally restricted to the high magnetic fields of FTICR-MS
Erika N Cline et al.
Analytical chemistry, 93(50), 16741-16750 (2021-12-10)
Proteoform-resolved information, obtained by top-down (TD) "intact protein" proteomics, is expected to contribute substantially to the understanding of molecular pathogenic mechanisms and, in turn, identify novel therapeutic and diagnostic targets. However, the robustness of mass spectrometry (MS) analysis of intact
Artikel
Residual presence of host cell proteins (HCPs) in recombinant therapeutic products has considerable clinical safety risks associated with a potential immunological response in patients.
Method development for titer determination of three different monoclonal antibodies - cetuximab, trastuzumab, and universal antibody standard using a Chromolith® WP 300 Protein A column.
Compare columns in resolving medium-sized antibody fragments after digestion with DTT or IdeS using Reversed-Phase Chromatography for analysis.
Intact analysis of Universal Antibody Standard human and Antibody-Drug Conjugate (ADC) Mimic on silica monolithic HPLC columns under various conditions.
Alle anzeigen
Protokolle
SigmaMab Antibody Drug Conjugate Mimic, is a non-toxic drug mimic utilized as a standard for mass spectrometry and high performance liquid chromatography.
Here we show how LC and MS methods may be optimized using a non-toxic surrogate of the ADC, an “ADC-mimic”, that behaves very similarly to the Cys-linked ADC Adcetris (Seattle Genetics).
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie unsere große Auswahl an Produkten für die Analyse der intakten Masse monoklonaler Antikörper, darunter Größenausschlusssäulen (SEC), Ionenaustauschsäulen, Umkehrphasensäulen, HPLC-Puffer, MALDI-Matrizen und -Standards, hochreine Lösungsmittel, Reagenzien, Werkzeuge für die Vorbereitung von Proteinproben und zertifizierte Referenzmaterialien.
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.