Fortfahren mit
ML0014
Alanine Metabolite Library
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 532.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41116107
CHF 532.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
Quality Segment
General description
Alanine metabolism known also as Glucose-Alanine cycle or Cahill cycle is the process in which muscles utilize amino acids for their energetic needs.
  • Glutamate and Pyruvate are transformed into Alanine and α-ketoglutarate in the muscle, through the actions of Alanine aminotransferase (AST) and Pyridoxal Phosphate.
  • The α-ketoglutarate transforms to Glutamate through the actions of glutamate dehydrogenase with an addition of ammonia. But, in this pathway, the ammonia is excluded from the muscles.
  • The Alanine passes through the blood stream and into the liver. In the liver, the Alanine and a-ketoglutarate transform to Pyruvate and Glutamate by the actions of Alanine aminotransferase (AST).
  • The Pyruvate transforms to glucose by the Cori cycle (Gluconeogenesis) and returns to the muscle from the blood stream.
Packaging
Components:
Each vial is packaged individually and contains 10 mg of the Alanine pathway metabolite standards.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
LSMLSA7627PHR1349
description
-
description
Supplied by IROA Technologies
description
≥98% (TLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Adenosine 5′-diphosphate sodium salt, bacterial, ≥95% (HPLC) 10 mg
    SDB
  • Adenosine 5′-monophosphate monohydrate, from yeast, ≥97% 10 mg
    SDB
  • Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate, Grade I, ≥99%, from microbial 10 mg
    SDB
  • Biotin, ≥99% (HPLC), lyophilized powder 10 mg
    SDB
  • Glycine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) 10 mg
    SDB
  • Glyoxylic acid monohydrate, 98% 10 mg
    SDB
  • L-Alanine, ≥98% (TLC) 10 mg
    SDB
Alle anzeigen (13)
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Was ist los?
WGK 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)