Merck
MAK117
Sigma-Aldrich
Glycerin-Assay-Kit
sufficient for 200 colorimetric or fluorometric tests
Synonym(e):
Glycerol-Assay-Kit, Glyzerin-Assay-Kit
Größe auswählen
1 KIT
CHF 518.00
CHF 518.00
Voraussichtliches Versanddatum17. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 518.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
CHF 518.00
Voraussichtliches Versanddatum17. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Verwendung
sufficient for 200 colorimetric or fluorometric tests
Anwendung(en)
cosmetics
environmental
food and beverages
Nachweisverfahren
colorimetric
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Glycerin, auch „Glyzerin“ oder „Glycerol“ genannt, ist ein dreiwertiger Zuckeralkohol und integraler Bestandteil von Fettsäuren. Darüber hinaus ist es in Phospholipiden und Triglyceriden zu finden. Glycerin ist eine süß schmeckende, hygroskopische Flüssigkeit. Glycerin wird häufig in Nahrungsmitteln, Getränken und pharmazeutischen Formulierungen verwendet[1] und ist das Hauptabfallprodukt der Herstellung von Biodiesel durch Umesterung.
Anwendung
Das Glycerin-Assay-Kit wird verwendet, um die Glycerinfreisetzung in Überständen von 3T3-L1-Zellkulturen der Maus zu quantifizieren[2] und um den Glycerinspiegel im Plasma zu messen.[3]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Kompatibel mit Handhabungssystemen mit hohem Durchsatz.
Eignung
Dieses Kit ist geeignet für den Glycerinnachweis in Nahrungsmitteln, Getränken, pharmazeutischen Formulierungen und biologischen Proben.
Prinzip
In diesem Kit wird die Glycerinkonzentration durch einen gekoppelten Enzym-Assay bestimmt, der Glycerinkinase und Glycerin-Phosphatoxidase enthält und proportional zum vorhandenen Glycerin ein kolorimetrisches (570 nm) bzw. fluorometrisches (lex = 535/lem = 587 nm) Produkt ergibt. Die lineare Detektionsbandbreite dieses Kits liegt bei 10–1.000 μM (kolorimetrisch) und 2–50 μM (fluorometrisch).
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adipose Lipolysis Unchanged by Preexercise Carbohydrate Regardless of Glycemic Index.
Baur D A., et al.
Med Sci Sports Exerc., 50(4), 827-836 (2018)
Nicolae S.
Health & Drugs: Disease, Prescription & Medication (2014)
Rodrigo Fernández-Verdejo et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 28(6), 1110-1116 (2020-05-06)
This study aimed to determine the relationship between metabolic flexibility (MetFlex) measured during a euglycemic-hyperinsulinemic clamp and a prolonged fast. This study also analyzed the association between MetFlex and metabolic health. Eighteen healthy men (mean [SD]: 22 [2] years old;
Meichun Zhang et al.
PLoS neglected tropical diseases, 13(2), e0007139-e0007139 (2019-02-05)
As an important vector of dengue and Zika, Aedes albopictus has been the fastest spreading invasive mosquitoes in the world over the last 3-4 decades. Cold tolerance is important for survival and expansion of insects. Ae. albopictus adults are generally
Martina Rudnicki et al.
Frontiers in physiology, 9, 1452-1452 (2018-11-09)
Background: Impaired capillary growth (angiogenesis) in skeletal muscle and adipose tissue contributes to the development of metabolic disorders in obese males. This association remains unexplored in females, despite mounting evidence that endothelial cells have sex-specific transcriptional profiles. Therefore, herein we
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is there any information available on how to prepare tissue for assay, considering that technical bulletin MAK117 does not include any recommendations on this matter?
    1 answer
    1. The general recommendation for tissue sample preparation is as follows:
      1. Begin with 20-100 mg tissue and add 200-1000 uL ice-cold PBS.
      2. Lysis can be achieved by homogenization (10-20 passes in a Dounce homogenizer on ice) or by sonication (preferably performed in an ice-water bath). The degree of tissue lysis can be checked under a microscope.
      3. Centrifuge the homogenate at 14,000 g for 10 min.
      4. Transfer the clear supernatant into a clean tube and use it for the assay.
      Helpful?
  4. Can serum glycerol content be analyzed or just plasma?
    1 answer
    1. Yes, this product can determine glycerol content in serum samples.
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/260/409/mak117bul.pdf
      Helpful?
  5. How long are reagents stable at 2-8 C after initial thaw?
    1 answer
    1. The Assay Buffer, MAK117A, may be stored at 2–8 Celsius. For all other components, it is recommended to aliquot and freeze at - 20 deg C. Avoid repleated freeze/thaw cycles.