Wichtige Dokumente
M9818
Anti-Myopodin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 80 kDa
Speziesreaktivität
rat
Methode(n)
immunohistochemistry (frozen sections): 1-2 μg/mL using rat skeletal muscle and rat kidney
western blot: 1-2 μg/mL using cytosolic fraction of rat skeletal muscle
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYNPO2(171024)
mouse ... Synpo2(118449)
rat ... Synpo2(499702)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunohistochemistry
- immunostaining
- western blot analysis
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)