Merck
M9631
Sigma-Aldrich
2′-O-Monosuccinyladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
~98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N5O9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Assay
~98%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC4COP(O)(=O)OC4C3OC(=O)CCC(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)