Merck
M8404
Sigma-Aldrich
Magnesiumthiosulfat Hexahydrat
About This Item
Lineare Formel:
MgS2O3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.52
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)