Merck
M4039
Sigma-Aldrich
Methyl 11-methyltridecanoate
Synonym(e):
11-Methyltridecanoic acid methyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(C)CCCCCCCCCC(=O)OC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable