Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H32O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.42
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
>97% (GC)
form
liquid
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(C)CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C16H32O2/c1-4-15(2)13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16(17)18-3/h15H,4-14H2,1-3H3
InChI key
BJIUDNXPLSJWKE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?