Fortfahren mit
E2895
(±)-(E)-4-Ethyl-2-[(E)-hydroxyimino]-5-nitro-3-hexenamide
≥98%
Synonym(e):
NOR-3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 319.00
CHF 271.15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H13N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98%
Form:
powder
CHF 271.15
ListenpreisCHF 319.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C(=C/C(=N\O)C(N)=O)C(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H13N3O4/c1-3-6(5(2)11(14)15)4-7(10-13)8(9)12/h4-5,13H,3H2,1-2H3,(H2,9,12)/b6-4+,10-7+
InChI key
MZAGXDHQGXUDDX-AGLLBGTNSA-N
Application
Cell-permeable NO donor; releases nitric oxide spontaneously in a rate-controlled manner. Half-life in solution = 30 min.
Biochem/physiol Actions
Activates intracellular guanylyl cyclase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V108N5501B4313
description
≥98%
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (TLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)