Merck
M3539
Sigma-Aldrich
Methyl 13-methylpentadecanoate
Synonym(e):
13-Methylpentadecanoic acid methyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(C)CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)