Wichtige Dokumente
M3420
Methyl-6-O-(N-heptylcarbamoyl)-α-D-glucopyranosid
≥90% (TLC)
Synonym(e):
6-O-(N-Heptylcarbamoyl)-methyl-α-D-glucopyranosid, HECAMEG
About This Item
Beschreibung
non-ionic
Assay
≥90% (TLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCNC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H29NO7/c1-3-4-5-6-7-8-16-15(20)22-9-10-11(17)12(18)13(19)14(21-2)23-10/h10-14,17-19H,3-9H2,1-2H3,(H,16,20)/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChIKey
XPIVOYOQXKNYHA-RGDJUOJXSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?