M3250
DL-Mandelic acid ethyl ester
≥90% (GC)
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (GC)
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves