Wichtige Dokumente
M2521
IgM, Lambda from murine myeloma
clone MOPC 104E, ascites fluid, lyophilized powder
Synonym(e):
Mouse IgM-λ
Größe auswählen
CHF 233.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 233.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Klon
MOPC 104E, monoclonal
Form
lyophilized powder
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?