Merck
M2157
Sigma-Aldrich
Methyl β-L-daunosaminide hydrochloride
Synonym(e):
Daunosamine β-methyl glycoside
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
Verunreinigungen
≤10% inorganic salts
SMILES String
Cl.COC1CC(N)C(O)C(C)O1
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-4-7(9)5(8)3-6(10-2)11-4;/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3;1H
InChIKey
JVYGBUAXDCLPMP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Methyl β-L-daunosaminide hydrochloride has been used in a study to investigate enantiospecific synthesis of D-daunosamine from thioglycolic acid.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enantiospecific synthesis of D-daunosamine from thioglycolic acid
Po, S., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5, 1896-1872 (1994)