Merck
M0560
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Mitochondrial p110 antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
0.1 MG
CHF 447.00
CHF 447.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.1 MG
CHF 447.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 447.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 110 kDa
Speziesreaktivität
human, monkey
Methode(n)
western blot: 2-10 μg/mL
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Immunogen
recombinant full length human mitochondrial p110 protein
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.08% sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)