Merck
L6539
Sigma-Aldrich
Laser Tough-Spots®
diam. 1/2 in., yellow
Synonym(e):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Größe auswählen
1 PKG
CHF 77.50
CHF 77.50
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 77.50
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
CHF 77.50
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Materialien
polyolefin
yellow
Verpackung
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech SPOT-2500
Durchmesser
1/2 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Rechtliche Hinweise
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5