Wichtige Dokumente
L5756
Lithocholic acid 3-sulfate disodium salt hydrate
Synonym(e):
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid 3-sulfate, Sulfolithocholic acid
About This Item
Assay
≥95% (TLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@H](C2)OS([O-])(=O)=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)