L5140
(−)-Leukotriene A4 methyl ester
~98%, triethylamine:hexane solution
About This Item
Assay
~98%
Form
triethylamine:hexane solution
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCC\C=C/C/C=C\C=C\C=C\[C@@H]1O[C@H]1CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H32O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-20(24-19)17-15-18-21(22)23-2/h7-8,10-14,16,19-20H,3-6,9,15,17-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,13-12+,16-14+/t19-,20-/m0/s1
InChIKey
WTKAVFHPLJFCMZ-NIBLXIPLSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Vorsicht
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable