Wichtige Dokumente
L4793
Anti-LSD1 (AOF2) (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Amine oxidase, flavin-containing, 2, Anti-Lysine-specific demethylase 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 110-115 kDa (two bands)
Speziesreaktivität
mouse (predicted), rat (predicted), human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μL using MCF7 cell lysates
microarray: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using MCF7 cell lysates (2 bands, 2 isoforms)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KDM1A(23028)
mouse ... KDM1A(99982)
rat ... KDM1A(500569)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)