Merck
L4537
Greiner multiwell plate lids
for 96 well plate with condensation rings, clear, sterile
Synonym(e):
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
colorless wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pack of 5
Hersteller/Markenname
Greiner 656176
Größe
96 well
Farbe
clear
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
  • Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
  • Corner notches for proper orientation.
  • Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
  • Free of detectable RNase and DNase.
Corner notches for proper orientation. Robotics friendly full- and Lo-profile skirt options. RNase and DNase free.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)