Fortfahren mit
L3540
Lowry-Reagenz
Synonym(e):
Copper(II) tartrate Mix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 493.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
CHF 493.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
General description
The Lowry method has been for decades the procedure of choice for quantitation of soluble proteins due to its sensitivity, simplicity, and precision. Peterson′s modification of the micro Lowry method is simple, rapid, objective and more generally applicable. In this procedure sodium dodecyl sulfate (SDS) is mixed with Lowry reagent to enable the dissolution of relatively insoluble lipoproteins.
Application
Lowry Reagent has been used to quantify the protein content in extracellular polymeric substance (EPS). It has also been used to quantify total protein and mitochondrial protein in Drosophila melanogaster.
Für die Proteinbestimmung. Nutzt SDS um die Auflösung der relativ unlöslichen Lipoporoteine zu ermöglichen.
Preparation Note
Mit deionisiertem Wasser auf ein Gesamtvolumen von 40 mL rekonstituieren.
Other Notes
Trockenpulvermischung, Lowry-Reagens mit Natriumdodecylsulfat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TP0300B3934F9252
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)