I9909
Monoclonal Anti-Insulin-like Growth Factor-I antibody produced in mouse
clone 56408, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-IGF1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
56408, monoclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: 2-8 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IGF1(3479)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable